Learn More
m-Nitrophenol, 99,9 %, für die GC-Analyse MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11429181 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11429181 100 g
11409181 5 g
11419181 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429181 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215589380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 554-84-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007240
InChI-Schlüssel RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
IUPAC-Name 3-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Nitrophenol
Namenshinweis Für die GC-Analyse
Farbe Rot-Gelb
Menge 100 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 0.999
Physikalische Form Kristallpulver