Learn More
m-Phenetidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-181146 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10656544
Marke: Thermo Scientific Acros 186720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 621-33-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-33-0
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00007785
InChI-Schlüssel WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine
PubChem CID 12120
IUPAC-Name 3-ethoxyaniline
SMILES CCOC1=CC=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Phenetidine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 248.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OC6H4NH2
Brechungsindex 1.5650 to 1.5670
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Phenetidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: m-Phenetidine