Learn More
m-Tolylhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043500
25.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13050-47-0
C8H10N2O
150.18
MFCD00014760
XFNNAMBYJSQXKF-UHFFFAOYSA-N
m-toluic acid hydrazide, 3-toluic hydrazide, m-toluic hydrazide, m-toluohydrazide, 3-methylbenzoylhydrazide, 3-methyl-benzoylhydrazide, benzoylhydrazine, m-methyl, 3-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-methyl-, hydrazide, 3-methylbenzenecarbohydrazide
83082
3-methylbenzohydrazide
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13050-47-0
C8H10N2O
150.18
MFCD00014760
XFNNAMBYJSQXKF-UHFFFAOYSA-N
m-toluic acid hydrazide, 3-toluic hydrazide, m-toluic hydrazide, m-toluohydrazide, 3-methylbenzoylhydrazide, 3-methyl-benzoylhydrazide, benzoylhydrazine, m-methyl, 3-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-methyl-, hydrazide, 3-methylbenzenecarbohydrazide
83082
3-methylbenzohydrazide
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material m-Toluic hydrazide
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 5 g
Beilstein 2045125
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%