Learn More
m-Toluidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447976 250 g 250 Gramm
11437976 1000 g 1000 Gramm
11457976 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11447976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14058.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
m-Toluidin wird bei der Herstellung organischer Chemikalien verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von verschiedenen Farbstoffen und Pigmenten, Fotochemikalien, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Antioxidantien, Härtemittel sowie Beschleuniger für die Polymer- und Gummiindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2 g/l), (10 g/l bei 25 °C ).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-44-1
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00007808
InChI-Schlüssel JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC-Name 3-Methylanilin
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluidine
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 203°C to 204°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.567
Menge 250 g
UN-Nummer UN1708
Beilstein 635944
Merck Index 14,9536
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2g/L),(10g/L at 25°C ).
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 99%