Learn More
m-Toluidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10307670 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10626172 1 L Glasflasche 1 Liter
15109203 5 L Plastikeimer 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10307670 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157870050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-44-1
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00007808
InChI-Schlüssel JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC-Name 3-Methylanilin
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 203.0°C to 204.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4NH2
Brechungsindex 1.5660 to 1.5680
Menge 5 mL
Beilstein 12,853
Merck Index 15,9696
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2 g/100mL (20°C). Other solubilities: >50 g/100mL methanol, >50 g/100mL ethanol, soluble in ether, dmf and diluted acids
Formelmasse 107.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff oder Flüssigkeit