Learn More
M-Xylylendibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in preparation of four novel dinuclear half-titanocenes with meta- and orthoxylene bridges as new metallocenes. It was used in the synthesis of dissymmetrical bis-macro cyclic salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird in der Vorbereitung von vier neuartigen Dinuklear-Halbtitanocenen mit Meta- und Orthoxylen-Brücken als neue Metallocene verwendet. Es wurde bei der Synthese von asymmetrischem bis-makro-zyklischem Salz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, aktiven Metallen und Basen lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | m-Xylylene dibromide |
| Schmelzpunkt | 74°C to 76°C |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 971085 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 263.96 |
| Reinheit (%) | 97% |