Learn More
M-Xylylendibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027898
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471497 10 g 10 Gramm
11481497 50 g 50 Gramm
11491497 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11471497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24959.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-15-3 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
It is used in preparation of four novel dinuclear half-titanocenes with meta- and orthoxylene bridges as new metallocenes. It was used in the synthesis of dissymmetrical bis-macro cyclic salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Vorbereitung von vier neuartigen Dinuklear-Halbtitanocenen mit Meta- und Orthoxylen-Brücken als neue Metallocene verwendet. Es wurde bei der Synthese von asymmetrischem bis-makro-zyklischem Salz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, aktiven Metallen und Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-15-3
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
MDL-Nummer MFCD00000178
InChI-Schlüssel OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis bromomethyl benzene, m-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-m-xylene, benzene, 1,3-bis bromomethyl, m-bis bromomethyl benzene, m-xylylene bromide, ccris 1777, m-xylyene dibromide, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo, m-.alpha.,.alpha.'-dibromoxylene
PubChem CID 69373
IUPAC-Name 1,3-bis(Bromethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Xylylene dibromide
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 971085
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 263.96
Reinheit (%) 97%