Learn More
m-Xylylendiamin, 99%
Artikelnummer. 10285140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10285140 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10627112 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10741925 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 141020050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1477-55-0 | C₈H₁₂N₂| 136,2 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1477-55-0
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.2
MDL-Nummer MFCD00008119
InChI-Schlüssel FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis
PubChem CID 15133
IUPAC-Name [3-(aminomethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Xylylenediamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 265°C (745.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CH2NH2)2
Brechungsindex 1.5700 to 1.572
Menge 5 mL
Beilstein 13, IV, 293
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke