Learn More
M344, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471877
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471877 50 mg 50 Milligramm
16468407 5 mg 5 Milligramm
16445718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16471877 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13506
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material M344
Physikalische Form Solid
CAS 251456-60-7
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25N3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym D 237 MS 344
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.32 mM)
SMILES O=C(NCCCCCCC(NO)=O)C1=CC=C(N(C)C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 307.39
Formelmasse 307.39
Reinheit (%) 99.28%
Güte Research