Learn More
Thermo Scientific™ MAC 1753
Product Code. 15446279
Click to view available options
Menge:
5 mg
Unit Size:
5 Milligramm
Product Code. 15446279
Brand: Thermo Scientific™ J64242.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 5 mg
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein nichtpeptidisches GnRH-Mittel, das die Wirkung von Gonadotropin-freisetzendem Hormon hemmen kann
CAS 685830-90-4
Summenformel C16H10Cl2N2O3
Formelmasse 349.17
Synonym 5-(3,5-Dichlorophenoxy)-N-4-pyridinyl-2-furancarboxamide;
Produkttyp MAC 1753