Learn More
Hellma Makroküvette, 111-QS
Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvette mit verspieglelter Außenfläche und PTFE-Stopfen.
Marke:  Hellma 111R-10-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 15940421
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • Spiegelbeschichtete Oberfläche
  • PTFE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
  • Für Fluoreszenzmessungen
Spezifikation
Spezifikation
3500 μl
PTFE
Basisdicke: 1.25 mm
1/Pckg.
200 nm bis 2500 nm
12,5 mm
Quarz Suprasil
10 mm
PTFE-Stopfen
10 x 10 mm
46 mm