Learn More
Gibco™ Makrophagen-SFM (1x)
Artikelnummer. 11500426 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11500426 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11500426 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12065074
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Makrophagen-SFM (1x)
Makrophagen-SFM ist ein serumfreies Medium, das für die Kultur von humanen Monozyten und Makrophagen des peripheren Bluts entwickelt wurde (1).
Enthält L-Glutamine, aber keine Antibiotika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zelltyp Makrophagen, Monozyten
Klassifikation serumfrei
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Endotoxin-Gehalt ≤ 1 EU/mL, ≤ 1 EU/mL
Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Säugetierzellkultur