Learn More
MAGEB4 Antibody (OTI3A3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44924-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306271
  • 550.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MAGEB4 Monoclonal antibody specifically detects MAGEB4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MAGEB4
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
4115
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot
OTI3A3
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
cancer/testis antigen family 3, member 6, CT3.6, MAGE-B4 antigen, melanoma antigen family B, 4, melanoma-associated antigen B4, MGC33144
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-193 of human MAGEB4(NP_002358) produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b