Learn More
MAGEB4 Antibody (OTI3A3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen MAGEB4
Klon OTI3A3
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306507
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44924-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306271
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44924-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MAGEB4 Monoclonal antibody specifically detects MAGEB4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
MAGEB4
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
4115
IgG2b
>95%
Antibody
OTI3A3
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
cancer/testis antigen family 3, member 6, CT3.6, MAGE-B4 antigen, melanoma antigen family B, 4, melanoma-associated antigen B4, MGC33144
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-193 of human MAGEB4(NP_002358) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.