Learn More
Magnesiumoxid, 2 Teile keramische Klebepaste, Thermo Scientific Chemicals
Hochtemperatur-Klebstoff zur Verbindung von Keramik und Metall
173.00 € - 498.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11394808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043135.36 |
500 g |
173.00 €
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11304818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043135.A4 |
2.5 kg |
498.00 €
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mischverhältnis (w/w): 1.5:1 Pulver zu Flüssigkeit. Aushärtungsbedingungen: 1 bis 4 Stunden bei Raumtemperatur, 2 Stunden bei 94 °C. Komponenten: Magnesiumoxid, 2 Teile Keramik-Klebepaste (L) und Magnesiumoxid, 2 Teile Keramik-Klebepaste (P)RUO – Research Use Only