Learn More
Magnesiumsalicylat-Tetrahydrat, tech.
Description
Es wird zur Behandlung leichter bis mittelschwerer Muskelschmerzen eingesetzt. Es wird auch zur Behandlung von Kopfschmerzen, allgemeinen Rückenschmerzen und bestimmten Gelenkschmerzen wie Arthritis eingesetzt. Es ist in einer Vielzahl von rezeptfreien Medikamenten als entzündungshemmendes Mittel enthalten, vor allem zur Linderung von Rückenschmerzen.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Magnesium salicylate tetrahydrate |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 2.5 kg |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Merck Index | 14,5672 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol |
| Formelmasse | 370.60 (298.60 Anhydrous) |
| Güte | Technisch |
| Physikalische Form | Pulver |
RUO– Nur für Forschungszwecke