Learn More
Magnesium trifluoromethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31095449
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31095449 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31095449 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13705625g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium trifluoromethanesulfonate
CAS 60871-83-2
Summenformel C2F6MgO6S2
MDL-Nummer MFCD00042601
Menge 25 g
SMILES O=S(C(F)(F)F)([O-])=O.O=S(C(F)(F)F)([O-])=O.[Mg+2]
Molekulargewicht (g/mol) 322.44
Reinheit (%) 98%