missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Magnetrührstabentferner

Marke:  VITLAB™ 318597

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10428812

  • 103.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

12,5 mm
Je 1
PTFE
330mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote