Learn More
Magnolin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463916
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16463916 25 mg -
16451628 5 mg 5 Milligramm
16419218 10 mg -
16404917 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16463916 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1374
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnolin
CAS 31008-18-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H28O7
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (240.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC([C@H]2OC[C@]3([H])[C@@H](C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)OC[C@@]32[H])=C1
Molekulargewicht (g/mol) 416.46
Formelmasse 416.46
Reinheit (%) 98.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation