Learn More
3M™ Kapuzen und Kopfbedeckungen mit integrierter Aufhängung, S-Serie
Deckt Kopf, Gesicht, Hals und Schulterbereich ab. Die 3M™ Versaflo™ S-Series Haube besteht aus einem zweilagigen laminierten Film, der langlebig, weich, geräuscharm und kaum fusselnd ist.
107.00 € - 540.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIOSH |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10357839
|
3M™
7000044302 |
S-433 S |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10450180
|
3M™
7000000145 |
S-433 l |
107.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11771153
|
3M™
7100011287 |
S-533 S |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11761153
|
3M™
7000000147 |
S-533 L |
156.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11810114
|
3M™
7100015401 |
S-433 L-5 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der Pharmazieproduktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Für die Entsorgung lassen sich die Halterung und die Luftzufuhrkomponenten zwecks Abfalltrennung schnell entfernen und trennen, sofern entsprechende Abfallsortierung vorhanden ist.- Haube mit integrierter Kopfhalterung deckt Kopf, Gesicht, Hals und Schulterbereich ab
- Bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 – Schutz gegen Tropfen oder Spritzer und Stöße mit niedriger Energie (Gütegrad F) – dieselbe Schutzklasse gegen Stöße wie bei Schutzbrillen!
- Hergestellt aus einer zweilagiger laminierter Folie, die langlebig, weich, geräuscharm und nahezu fusselfrei
- Hervorragendes Sichtfeld, insbesondere nach unten
- Kein Zusammenbau erforderlich
- Sofort nach dem Auspacken einsatzbereit
Spezifikation
NIOSH | |
Weiß | |
Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen |