missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Malantide

Artikelnummer. 16422248
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16422248 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16422248 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1597

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Malantide is a synthetic dodecapeptide derived from the site phosphorylated by cAMP-dependent protein kinase (PKA) on the β-subunit of phosphorylase kinase. Malantide is a highly specific substrate for PKA with a Km of 15 μM and shows protein inhibitor (PKI) inhibition >90% substrate phosphorylation in various rat tissue extracts. Malantide is also an efficient substrate for PKC with a Km of 16 μM.

Spezifikation

Reinheit 98.56%
CAS 86555-35-3
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Molekulargewicht 1633.89 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.