Learn More
MedChemExpress Malantide
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.56% |
| CAS | 86555-35-3 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekulargewicht | 1633.89 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |