Learn More
Maleic Acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472708
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472708 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16472708 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY0367
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H4O4
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (861.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation