Learn More
Maltol, MedChemExpress
Beschreibung
Maltol, a type of aromatic compound, exists in high concentrations in red ginseng. Maltol is a potent antioxidative agent and typically is used to enhance flavor and preserve food.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Maltol |
| CAS | 118-71-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H6O3 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (792.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.82 mg/mL (14.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(C)OC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.11 |
| Formelmasse | 126.11 |
| Mehr anzeigen |