Learn More
Maltotriose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16405566
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16405566 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16405566 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltotriose
Physikalische Form Solid
CAS 1109-28-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H32O16
Löslichkeitsinformationen H2O : 250 mg/mL (495.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O[C@@]1(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@]([H])([C@@H]([C@H](C=O)O)O)[C@@H](CO)O)[H])[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
Formelmasse 504.44
Reinheit (%) 96.0%
Güte Research