Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1966 D Sicherheitsschuhe
Modernste Sympatex™ Konstruktion bietet perfekten Fußschutz für praktische Tätigkeiten in der chemischen Industrie und Landwirtschaft. Diese Schuhe sind praktisch wasserdicht und sorgen dafür, dass die Füße richtig atmen und kühl und trocken bleiben.
Marke: Emma Safety Footwear 584848-38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Sympatex™ Wasserdicht
- Wärme- und kälteisoliert
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Mammoet M1966 D | |
Geöltes Nubuk | |
Stahl |
Schwarz | |
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ | |
38 |