Learn More
Mancozeb, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452289
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16452289 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16452289 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0854
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mancozeb
Physikalische Form Solid
CAS 8018-01-7
Farbe Yellow
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H12Mn2N4S8Zn2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C([S-])NCCNC1=[S][Mn]([Mn+])[S-]1.S=C([S-])NCCNC2=[S][Zn]([Zn+])[S-]2
Molekulargewicht (g/mol) 661.36
Formelmasse 661.36
Güte Research