Learn More
Mangiferin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478938
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478938 10 mg -
16474807 50 mg 50 Milligramm
16439046 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478938 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0290
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Mangiferin is a Nrf2 activator. Mangiferin suppresses nuclear translocation of the NF-κB subunits p65 and p50. Mangiferin exhibits antioxidant, antidiabetic, antihyperuricemic, antiviral, anticancer and antiinflammatory activities.
Mangiferin is a Nrf2 activator. Mangiferin suppresses nuclear translocation of the NF-κB subunits p65 and p50. Mangiferin exhibits antioxidant, antidiabetic, antihyperuricemic, antiviral, anticancer and antiinflammatory activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangiferin
Physikalische Form Solid
CAS 4773-96-0
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18O11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 31.25 mg/mL (73.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1C2=C(O)C3=C(C=C2O)OC4=CC(O)=C(O)C=C4C3=O
Molekulargewicht (g/mol) 422.34
Formelmasse 422.34
Reinheit (%) 98.34%
Güte Research