Learn More
Manninotriose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479188 10 mg 10 Milligramm
16471598 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16479188 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0913
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Manninotriose is a novel and important player in the RFO(Raffinose family oligosaccharides) metabolism of red dead deadnettle; potential to improve the side effects of MTX for ALL treatment.
Manninotriose is a novel and important player in the RFO(Raffinose family oligosaccharides) metabolism of red dead deadnettle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manninotriose
CAS 13382-86-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H32O16
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.3 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O)O[C@@H]1CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2O)O)O[C@@H]2CO
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
Formelmasse 504.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid