Learn More
Hanna Instruments™ Sauerstoffmessgerät, tragbar, wasserdicht,Messber. 0,0-19,9mg/l O2, Sensor HI76407/4
Marke: Hanna Instruments™ HI9142
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Hi76407 DO-Sonde, HI76407A/P vorgeformte PTFE-DO-Membranen (2), HI7041S Elektrolytlösung (30 ml), Batterien und Tragetasche | |
0.1 mg/L | |
-5,0 °C bis 50,0 °C (23,0 °F bis 122,0 °F) | |
± 0,2 °C (±1 °F) ohne Sondenfehler | |
300 g | |
2 Jahre | |
Polarografische DO-Sonde, Innentemperatursensor, DIN-Anschluss | |
Ca. 500 Betriebsstunden |
0,0 bis 19,9 mg/l (ppm) | |
± 1,5 % FS | |
0,1 °C (1 °F) | |
185 x 72 x 36 mm (7,3 x 2,8 x 1,4 in.) | |
10,6 oz. | |
1,5 V-AA-Batterien (4) | |
Automatisch, 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) |