Learn More
HUBER Manuell einstellbarer Bypass
Manually adjustable bypass for Unistats
Marke:  HUBER 6417
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048764
  • 1070.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Unistats
-20 °C° bis +150 °C°
Manuell einstellbarer Bypass