missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAOA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | MAOA |
|---|---|
| Konzentration | 0.4 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16876983
|
Proteintech
10539-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16866983
|
Proteintech
10539-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
This gene encodes monoamine oxidase A, an enzyme that degrades amine neurotransmitters, such as dopamine, norepinephrine, and serotonin. The protein localizes to the mitochondrial outer membrane. The gene is adjacent to a related gene on the opposite strand of chromosome X. Mutation in this gene results in monoamine oxidase deficiency, or Brunner syndrome.Spezifikation
| MAOA | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P21397 | |
| 4128 | |
| MAOA Fusion Protein Ag0821 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MAOA |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| MAO A, MAOA, monoamine oxidase A, Monoamine oxidase type A | |
| MAOA | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts