missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Human MAP2K2 (MEK2), His Tag Recombinant Protein
Human MAP2K2 (MEK2), His Tag Recombinant Protein
632.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_109587 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 49.5 kDa |
Gen-Alias | MAP2K2 (MEK2) |
Kinase-Familie | STE7 Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593467
|
Thermo Scientific™
PV3615 |
10μg |
632.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10502943
|
Thermo Scientific™
PV4005 |
1 mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MAP2K2 (MEK2) is a dual specificity serine⁄threonine kinase that is known to play a critical role in mitogen growth factor signal transduction.Spezifikation
NP_109587 | |
49.5 kDa | |
STE7 Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
MAP2K2 (MEK2) | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |