Learn More
MAP2K6 (MKK6) Recombinant Human Protein
MAP2K6 (MKK6) Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3318
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
Artikelnummer. 11573427
  • 638.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAP2K6 (MKK6) is a serine⁄threonine kinase that functions as an activator of p38 in the MAPK pathway.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002749
Cell Viability, Pharma and Biopharma, Cell Proliferation and Function, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
41.6kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
MAP2K6 (MKK6)
MAP2K6 (MKK6) was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 24mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 2.4mM DTT, 0.012% Triton™ X-100, 60mM NaCl, 20% glycerol, 25μM ATP, 200μg/mL inactive MAPK14 (PV3305) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 37°C
MAP2K6 (MKK6) Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase
0.41mg/mL
5608
MAP2K6 (MKK6) Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
MAP2K6 (MKK6) Recombinant Human Protein
STE7
9.8nmoles of phosphate transferred to inactive MAPK14 (PV3305) per minute per mg of total protein at 37°C. Activity determined at a final protein concentration of 10μg/mL
His Tag
Kinase and inhibitors
90% by SDS-PAGE