Learn More
Invitrogen™ MAP3K7/MAP3K7IP1 (TAK1-TAB1) Recombinant Human Protein
Fusion of MAP3K7 to MAP3K7IP1 (TAB1) activates MAP3K7.
Marke:  Invitrogen™ PR8004B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15498633
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAP3K7 (TAK1) controls transcription regulation and apoptosis, and is implicated in inflammatory disease and rheumatoid arthritis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_663306, NP_006107
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
100μg
RUO - research use only
MAP3K7/MAP3K7IP1 (TAK1-TAB1)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
45.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
MLK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus