Learn More
Invitrogen™ MAP3K8 (COT) Recombinant Human Protein
MAP3K8 (COT) is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR7887A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15458633
  • 1800.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAP3K8 can activate both the MAP and JNK kinase pathways and plays a role in the cell cycle.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005195
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
100μg
RUO - research use only
MAP3K8 (COT)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
69.9kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
STE Unique Kinase Family
Recombinant
Baculovirus