Learn More
Invitrogen™ Human MAP4K3 (GLK), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP4K3 (GLK), GST Tag Recombinant Protein
487.00 € - 7420.00 €
Spezifikation
Gen-Alias | MAP4K3, MAPKKKK3, MEKKK3, RAB8IPL1 |
---|---|
Proteinlänge | aa 1-380 |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Proteinmarkierung | GST Tag |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458983
|
Invitrogen™
PV6349 |
10μg |
487.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15478983
|
Invitrogen™
PV6351 |
1mg |
7420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468983
|
Invitrogen™
PV6350 |
100 μg |
1656.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MAP4K3 is upstream of the MEKK1 target and is stimulated by UV radiation and TNF-alpha and can lead to the activation of the JNK signaling pathway. MAP4K3 can directly activate PKC-Θ, during TCR signaling and people with systemic lupus erythematosus show considerable enhanced MAP4K3 expression and activation of PKC-Θ, and the kinase IKK in T cells. MAP4K3 can act as a pro-apoptotic kinase which orchestrates activation of BAX via the concerted posttranscriptional modulation of PUMA, BAD, and BIM.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
MAP4K3, MAPKKKK3, MEKKK3, RAB8IPL1 | |
Human | |
GST Tag |
aa 1-380 | |
Recombinant |