Learn More
MAPA™ TriLites 994 Smooth Finish Tripolymer Gloves, 10 in.
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Verpackungsart:
100/Spenderbox
Beschreibung
Powder free tripolymer blend of neoprene, nitrile and natural rubber gloves protect from chemical splashes in laboratory environments. Available in bag or dispenser box.
Der Komfort von Latex mit zusätzlicher Festigkeit, Reißfestigkeit und Schutz vor Chemikalienspritzern
- Glatte, leicht halogenierte Oberfläche für optimale Taktilität und Griffigkeit bei nassen oder trockenen Bedingungen; verhindert, dass Klebeband und Etiketten an Handschuhen haften
- Ideal für Labore, leichte Montage- und Sortierungsarbeiten, präzise Handhabung von Teilen und leichte Wartungsarbeiten
- Pulverpartikel gesamt ≤ 0,5 μg/Handschuh
- Beidhändig
- Gerollter Aufschlag
- Stärke: 6 mil
- Länge: 10 in. (25,4 cm)
- Violett
Compliance
21 CFR, 170-199
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3578, 21 CFR 170-199 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Kat. 3 CE 0334 |
Chlorinated | Ja |
Farbe | Violett |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Nein |
Material | Tripolymer |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | Mittel |
Dicke (angloamerikanisch) | 6 mil |