Learn More
Thermo Scientific™ Human MAPK12 (p38 gamma), His Tag Recombinant Protein
Human MAPK12 (p38 gamma), His Tag Recombinant Protein
632.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002960 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 46 kDa |
Gen-Alias | MAPK12 (p38 γ) |
Kinase-Familie | MAP Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11573487
|
Thermo Scientific™
PV3654 |
10μg |
632.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10311833
|
Thermo Scientific™
PV4016 |
1 mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MAPK12 (p38 gamma) is a serine⁄threonine kinase involved in many different cellular processes. It is activated during hypoxia and gamma-irradiation-induced G(2) arrest.Spezifikation
NP_002960 | |
46 kDa | |
MAP Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
MAPK12 (p38 γ) | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |