Learn More
MAPK14 (p38 α), rekombinantes, humanes Protein
MAPK14 (p38 α), rekombinantes, humanes Protein
Marke: Invitrogen PV3304
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
Beschreibung
MAPK14 (p38 alpha) ist ein Mitglied der stressaktivierten Proteinkinase-Klasse von MAPKs.Spezifikation
NP_620581 | |
Storage Buffer: 20mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.01% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
MAPK14 | |
E. coli | |
Full Length, Recombinant | |
Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
67.6 kDa | |
MAPK14 (p38 α) | |
GST Tag |
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic | |
Ser⁄Thr Kinases: CMGC Group | |
LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate | |
mitogen-activated protein kinase 14 | |
Kinases & Inhibitors | |
Serine⁄Threonine Kinases | |
Human | |
1432 | |
10 μ g | |
MAP Kinase Family |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.