Learn More
MAPK1IP1L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65 € - 509.25 €
Spezifikation
Antigen MAPK1IP1L
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18425041
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-88420-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
415.00 €
391.65 € / 25 Mikroliter
Sparen 23.35 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18279977
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-88420
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
539.00 €
509.25 € / 0.10 Milliliter
Sparen 29.75 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MAPK1IP1L Polyclonal specifically detects MAPK1IP1L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
MAPK1IP1L
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
93487
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:APPVPWGTVPPGAWGPPAPYPAPTGSYPTPGLYPTPSNPFQVPSGPSGAPPMPGG
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
Human
c14_5346, C14orf32, chromosome 14 open reading frame 32, MAPK-interacting and spindle-stabilizing protein, MAPK-interacting and spindle-stabilizing protein-like, MGC23138, MISS, mitogen activated protein kinase 1 interacting protein 1-like, mitogen-activated protein kinase 1 interacting protein 1-like, Mitogen-activated protein kinase 1-interacting protein 1-like
MAPK1IP1L
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.