Learn More
Emma Safety Footwear Marco (Frontier 112) Sicherheitsschuhe
Hergestellt mit der gleichen Sorgfalt und Liebe zum Detail, die auch hochwertigen Luxusschuhen zuteil wird. Brasilianisches 2-Ton-Vollleder kombiniert mit Nubuk verleiht einen zusätzlichen eleganten Look.
206.00 € - 216.24 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Braun |
Bauweise/Design | Marco (Frontier 112) |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978181
|
Emma Safety Footwear
MM11209039 |
39 |
209.88 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988181
|
Emma Safety Footwear
MM11209040 |
40 |
209.88 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15612469
|
Emma Safety Footwear
MM11209041 |
41 |
206.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15775233
|
Emma Safety Footwear
MM11209042 |
42 |
206.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15865771
|
Emma Safety Footwear
MM11209043 |
43 |
216.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15785233
|
Emma Safety Footwear
MM11209044 |
44 |
206.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998181
|
Emma Safety Footwear
MM11209046 |
46 |
209.88 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908191
|
Emma Safety Footwear
MM11209047 |
47 |
209.88 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15918191
|
Emma Safety Footwear
MM11209048 |
48 |
209.88 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- Außensohle aus thermoplastischem Polyurethan
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Braun | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
Stahl |
Schnüre | |
Marco (Frontier 112) | |
Leder |