Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | White |
| Menge | 5 x 5 μg |
| Assay | 99+% |
| CAS | 145808-47-5 |
| Summenformel | C178H286N52O50S7 |
| Formelmasse | 4178.95 |
| Synonym | rMargatoxin; MgTx |
| Produkttyp | Margatoxin |
| Inhalt und Lagerung | Ambient temperatures |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peptid, das spannungsabhängige Kv1.3-Kaliumkanäle blockiert |
| Mehr anzeigen |