Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Artikelnummer. p-7070070
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
5 x 10 μg
5 x 5 μg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 Stück
Artikelnummer. 15423759
Marke: Thermo Scientific™ J61103.!X
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung White
Menge 5 x 5 μg
Assay 99+%
CAS 145808-47-5
Summenformel C178H286N52O50S7
Formelmasse 4178.95
Synonym rMargatoxin; MgTx
Produkttyp Margatoxin
Inhalt und Lagerung Ambient temperatures
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptid, das spannungsabhängige Kv1.3-Kaliumkanäle blockiert
Form Pulver