missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human MARK2, GST Tag Recombinant Protein
MARK2 Recombinant Human Protein
628.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_059672.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 110.6 kDa |
Gen-Alias | MARK2, EMK1, PAR1 |
Spezies | Human |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11553607
|
Invitrogen
PV3878 |
10μg |
628.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MARK2 is a serine⁄threonine protein kinase involved in the control of cell polarity and microtubule stability.Spezifikation
NP_059672.2 | |
110.6 kDa | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
MARK2, EMK1, PAR1 | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |