missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Marmoset LAG-3 / CD223 Protein, His Tag
495.95 € - 3302.36 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | XP_002752325.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 48.0 kDa |
Quelle | Marmoset LAG-3, His Tag (LA3-M52Ha) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - His 449 (Accession # XP_002752325.1). |
Immunogen | Ala 18 - His 449 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15897217
|
ACROBiosystems
LA3-M52HA-100UG |
100 μg |
495.95 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16457829
|
ACROBiosystems
LA3-M52HA-1MG |
1 mg |
3302.36 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Lymphocyte activation gene 3 protein (LAG3) is also known as CD antigen CD223 and protein FDC, which belongs to immunoglobulin (Ig) superfamily and contains 4 extracellular Ig-like domains. The LAG3 gene contains 8 exons. The sequence data, exon/intron organization, and chromosomal localization all indicate a close relationship of LAG3 to CD4. LAG3 /CD223 involved in lymphocyte activation. LAG3 /CD223 binds to HLA class-II antigens.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 48.0 kDa. The protein migrates as 57 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
XP_002752325.1 | |
Marmoset LAG-3, His Tag (LA3-M52Ha) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - His 449 (Accession # XP_002752325.1). | |
-20°C | |
LAG-3 | |
Marmoset | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Immune Checkpoint Proteins |
48.0 kDa | |
Ala 18 - His 449 | |
LAG3,CD223,FDC | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |