missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masitinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16460097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16460097

Marke: Medchem Express HY10209

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.

Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Masitinib
Physikalische Form Solid
CAS 790299-79-5
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H30N6OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym AB1010
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (200.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CS2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 498.64
Formelmasse 498.64
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt