Learn More
Masterflex™ BarbLock Einheiten
5.55 € - 410.00 €
Spezifikation
Produkttyp | BarbLock Bauteile |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfach zu installieren. Der dreiteilige Verriegelungsmechanismus stellt sicher, dass die sich die Schläuche und die Schlauchtülle nicht voneinander lösen. |
Verpackungsmenge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15272700
|
Masterflex
30604-18 |
Passend für 1/8 in.-Schläuche |
410.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15282700
|
Masterflex
30604-01 |
Passend für 1/8 in.- x 1/4 in.-Schläuche |
5.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
BarbLock Bauteile | |
Einfach zu installieren. Der dreiteilige Verriegelungsmechanismus stellt sicher, dass die sich die Schläuche und die Schlauchtülle nicht voneinander lösen. | |
1/Packung |