missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig

Mit diesen C-Flex™ Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™.

Marke:  Masterflex™ 06424-73

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11795148

  • 204.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
  • Idealer Allzweck-Laborschlauch für Anwendungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit benötigen
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
  • Chargenübergreifende Konsistenz für eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Hitzeversiegelbar, verschweißbar
  • Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
  • Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
  • Ökonomisch
Spezifikation

Spezifikation

Pumpenschlauch
9.5 mm
7.6 m
–40°C
0.01 bis 8 l/min
8.8 m
Lichtundurchlässig, weiß
660 mm
Ja
C-Flex
Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
73
3/8 in.
Niedrig
40 psi
135 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote