Learn More
Masterflex™ PULSATIONSDAEMPFER MASTERFLEX
Verhindert praktisch alle Schwankungen in der Durchflussrate. Der Cole-Parmer™ MasterFlex™ Pulsdämpfer aus Polyethylen ist mit einem Kunststoffgehäuse versehen. Fünf Anschlusspaare sowie PTFE-Rohrgewindeband sind inbegriffen.
Marke: Masterflex™ 07596-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Anfeuchter-Verbindungsstücke: 1/8 in NPT(F)
- Totvolumen: 190 ml
- Max. Druck: 60 psi (4.3 bar)
Spezifikation
Für alle Masterflex L/S™ Größen, I/P™ 26, Nennwert von 1/16 bis 3/8 in. Schlauch-ID, mit Innengewinde und NPT(M)-Gewinde | |
Polyethylen | |
Pulsdämpfer |
Fünf Paar Fittings und PTFE-Rohrgewindeband | |
Je 1 | |
60 psi |